Få mere at vide
Mangan standardløsning, WTW™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
- Fri klor
- Bundet klor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Hydrogenperoxid
- Svovlbrinte
- Phenol
- Silicium
- Sulfid
- Sulfit
- Anioniske overfladeaktive stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Løsningen indeholder | Manganese |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| pH | 0.5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 500 mL |