Få mere at vide
Manganstandard for ionkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i 0,005 % salpetersyre (HNO 3 ), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Ionkromatografireferencestandard, ionkromatografireferencemateriale
- ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
- ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
- Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af ionkromatografistandarder) og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
- Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
- Alle måleusikkerheder for produktet er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Matrix: 0.005% HNO₃ |
| Emballage | HDPE Triple-udvasket |
| Analyt- eller komponentnavne | Manganese |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Teknik | Ion Chromatography, Cation Measurement |
| Element | Mn |
| Mængde | 100 ml |