Få mere at vide
Mangan Standard, 1000mg/L i 2% HNO 3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10060482 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10060482
Brand: SPEX Certiprep PLMN22T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Mangan standard
  • Lavet med ASTM Type I vand
  • 1.000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Standard
Emballage Poly flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
Type Certified Reference Material
Mængde 250 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/ml manganese
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid