Få mere at vide
Mangan Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Mn | 10,000μg/mL |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese Standard |
| Emballage | Triple-leached LDPE bottle |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3 |
| Mængde | 125 mL |
| Grad | Assurance |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug