Få mere at vide
Mangansputteringsmål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414805
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414805 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15414805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040864.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Manganforstøvningsmål anvendes i vid udstrækning i belægningsbearbejdningsindustrier som magnetisk datalagringsapplikation, elektronisk og halvlederapplikation. Det bruges også i kemisk dampaflejring (CVD), fysisk dampaflejring (PVD) display og optiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7439-96-5
Form Hot Pressed
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mn
MDL nummer MFCD00011111
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mn]
IUPAC navn mangan
Molekylvægt (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Procent renhed 99.95%