Få mere at vide
Mangansputteringsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15404805
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15404805 1 stk. Hver
1 options
Product Code. 15404805 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040863.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Manganforstøvningsmål bruges i optisk skærm, halvleder, kemisk dampaflejring og fysisk dampaflejring (PVD) og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7439-96-5
Form Hot Pressed
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mn
MDL nummer MFCD00011111
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndede syrer. Uopløselig i vand.
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mn]
IUPAC navn mangan
Molekylvægt (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Procent renhed 99.95%