Få mere at vide
Manganopløsning til ICP , 10 g/L, HCl Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12996334 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
missing translation for 'unitSize'
100ml
250ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12996334
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical S 233 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Løsningen indeholder HCl
Koncentration 10 g/L
Mængde 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Manganese (Mn) 10000mg/l in HCl 5% (S 233)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.