Få mere at vide
Manganese powder, APS <10 micron, 99.6% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781990
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 15476745
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045098.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Farve Grå
Udseende Gray powder
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.6% (Metals basis)
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganese