Få mere at vide
Manganpulver, -325 mesh, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Manganese |
| Tæthed | 7,3 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Analyseprocentområde | 99,95 %, metalbasis |
| Form | Pulver |
Safety and Handling
Product Identifier
- Manganese powder
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese