Få mere at vide
Manganese powder, -325 mesh, 99.3% (metals basis)
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gray powder |
| Mængde | 250 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Analyseprocentområde | 99.3% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese powder
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Manganese