Få mere at vide
Manganese powder, -140+325 mesh, 99.6% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051494
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11334058
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041343.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese powder
Mængde 25 g
Form Pulver
Assay Procent Noter Metalbasis
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.6%