Få mere at vide
Manganese, plasma standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL Artikelnummer.: 11311379
Manganese, plasma standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408567
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11311379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013826.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Mangan, plasma standardopløsning, Specpure™ , Mn μ1000 g/ml anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1555562 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/04/2025 Artikelnummer013826.AD,013826.AP,013826.AE
Partinummer1534063 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013826.AD,013826.AP,013826.AE
Partinummer1534066 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013826.AD,013826.AP,013826.AE
Partinummer1523745 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer013826.AD,013826.AP,013826.AE
Partinummer1523495 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/01/2025 Artikelnummer013826.AD,013826.AP,013826.AE
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Manganese, plasma standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL >