Få mere at vide
Mangan, plasma standardløsning, Specpure™ Mn 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11420340
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420340 500 mL 500ml
11311379 50 mL 50ml
11301379 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013826.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54,94 g/mol
Mangan, plasma standardopløsning, Specpure™ , Mn μ1000 g/ml anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytisk standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 1000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid