Få mere at vide
Mangan, plasma standardløsning, Specpure™ Mn 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11311379
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311379 50 mL 50ml
11301379 100 mL 100ml
11420340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013826.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54,94 g/mol
Mangan, plasma standardopløsning, Specpure™ , Mn μ1000 g/ml anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9%