Få mere at vide
Manganese pieces, irregular, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781988
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11363268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036221.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Vacuum Deposition | CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Farve Grå
Udseende Gray irregularly shaped pieces
Tæthed 7.3g/cm3 at 20°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Pieces