Få mere at vide
Manganphosphid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361549
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11361549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014020.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganphosphid bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12263-33-1
Molekylær formel Mn3P2
Molekylvægt (g/mol) 226.76
MDL nummer MFCD00064736
InChI nøgle ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trimangan(2+)-diphosphanetriid
SMIL [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese phosphide
Smeltepunkt 1095°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.75
Procent renhed 99%