Få mere at vide
Manganphosphid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351549
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351549 2 g 2g
11361549 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014020.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganphosphid bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12263-33-1
Molekylær formel Mn3P2
Molekylvægt (g/mol) 226.76
MDL nummer MFCD00064736
InChI nøgle ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trimangan(2+)-diphosphanetriid
SMIL [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese phosphide
Smeltepunkt 1095°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.75
Procent renhed 99%