Få mere at vide
Mangan-nanopulver, APS 30-50 nm
Artikelnummer. 15486975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486975 25 g 25g
15476975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045508.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Form: Mn3O4 lag 5-12nm | CAS: 7439-96-5 | Mn | 54,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5
Molekylær formel Mn
Molekylvægt (g/mol) 54.94
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Farve Grå
Udseende Gråt pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Nanopulver