Få mere at vide
Mangan - Mn @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese |
| CAS | 7439-96-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Manganese |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Mn |
| Koncentration | 1000 μg/g |
| Synonym | Mn |
| InChI formel | InChI=1 S/Mn |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [Mn] |
| Vis mere |