Få mere at vide
Mangan - Mn @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
Artikelnummer. 30324870
Skift visning
Mængde:
200 g
Artikelnummer. Mængde
30324870 200 g
1 options
Artikelnummer. 30324870 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOMN1000A200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
CAS 7439-96-5
Analyt- eller komponentnavne Manganese
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Mn
Koncentration 1000 μg/g
Synonym Mn
InChI formel InChI=1 S/Mn
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Mn]
Element Mn
IUPAC navn Mangan
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 54.94
Mængde 200 g
Formel vægt 54.938