Få mere at vide
Manganese(IV) telluride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11392228
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392228 50 g 50g
11302238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013134.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
Det bruges som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-89-2
Molekylær formel MnTe2
Molekylvægt (g/mol) 310.138
MDL nummer MFCD00064703
InChI nøgle KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
IUPAC navn bis(tellanyliden)mangan
SMIL [Mn](=[Te])=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) telluride
Fysisk form Pieces
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 310.14
Procent renhed 99.9%