Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, TRC
Artikelnummer. 30471551
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30471551 250 g
1 options
Artikelnummer. 30471551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM164310250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Mængde 250 g
Molekylær formel Mn O2
Synonym Manganese Oxide (MnO2)
InChI formel InChI=1S/Mn.2O
SMIL O=[Mn]=O
IUPAC navn dioxomangan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 86.9279