Få mere at vide
Manganese(Iv) Oxide, Technical, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10234440 500 g Glass Jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10234440 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1660/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 535°C
CAS 1313-13-9
Farve Gray
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel MnO2
MDL nummer MFCD00003463
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Mn]=O
IUPAC navn dioxomanganese
Molekylvægt (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formel vægt 86.94g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.