Få mere at vide
Manganese(IV) Oxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) Oxide |
| Mængde | 100 g |
| Tæthed | 5.21 g/cm3 at 21°C |
| Molekylær formel | MnO2 |
| MDL nummer | MFCD00003463 |
| Synonym | Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite, Manganese(IV) oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.94 |
| Grad | Research |