Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, Puratronic™ , 99,996 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824811
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11326917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010805.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Det bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese såsom oxidation af allyliske/benzylalkoholer, som et tekstilfarvestof, som et reduktionsmiddel og som en komponent i tørcellebatterier såsom zink-carbon batteri og alkalisk batteri. Det bruges også til fremstilling af pigmenter til glas og keramik og tørrere til maling. Desuden bruges det til fremstilling af manganstål og adskillige manganderivater, herunder kaliumpermanganat, en kraftig alsidig oxidant. Katalytisk hydrering af nitriler til amider ved at strømme gennem mangandioxid er blevet rapporteret. Mangandioxid understøttet på uorganisk oxid kan bruges til oxidation af methylamin gennem CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har et højt potentiale som meget effektivt og robust materiale til vandoxidationsreaktion (WOR'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.997% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 86.94
Lugt Odorless
Tæthed 5.026