Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, Puratronic™, 99,996% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese såsom oxidation af allyliske/benzylalkoholer, som et tekstilfarvestof, som et reduktionsmiddel og som en komponent i tørcellebatterier såsom zink-carbon batteri og alkalisk batteri. Det bruges også til fremstilling af pigmenter til glas og keramik og tørrere til maling. Desuden bruges det til fremstilling af manganstål og adskillige manganderivater, herunder kaliumpermanganat, en kraftig alsidig oxidant. Katalytisk hydrering af nitriler til amider ved at strømme gennem mangandioxid er blevet rapporteret. Mangandioxid understøttet på uorganisk oxid kan bruges til oxidation af methylamin gennem CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har et højt potentiale som meget effektivt og robust materiale til vandoxidationsreaktion (WOR'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 535 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,997% (metalbasis) |
| Tæthed | 5.026 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 86.94 |