Få mere at vide
Manganese(Iv) Oxide, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073287 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 10438220
Brand: Fisher Chemical M/1665/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomanganese
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Smeltepunkt 535°C
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 86.94g/mol
Emballage Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.