Få mere at vide
Mangan(IV) oxid, aktiveret, tech., Mn 58% min
Artikelnummer. 11337897
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337897 100 g 100g
11327897 10 g 10g
11317897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014340.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Som oxidationsmiddel, kilde til metallisk mangan, affarvningsglas, maling af porcelæn, som analytisk reagensMangan(IV)oxid bruges som oxidationsmiddel i organisk syntese såsom oxidation af allyliske/benzylalkoholer, som et tekstilfarvestof, som et reduktionsmiddel og som en batterikomponent som f.eks. tørcelle-zink-carbonbatterier. Det bruges også til fremstilling af pigmenter til glas og keramik og tørrere til maling. Desuden bruges det til fremstilling af manganstål og adskillige manganderivater, herunder kaliumpermanganat, en kraftig alsidig oxidant. Katalytisk hydrering af nitriler til amider ved at strømme gennem mangandioxid er blevet rapporteret. Mangandioxid understøttet på uorganisk oxid kan bruges til oxidation af methylamin gennem CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har et højt potentiale som meget effektivt og robust materiale til vandoxidationsreaktion (WOR'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Som oxidationsmiddel, kilde til metallisk mangan, affarvningsglas, maling af porcelæn, som analytisk reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535 °C (dekomponering)
Navn note Aktiveret
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Tæthed 5.026 g/mL
Merck Index 14,5730
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, salpetersyre, svovlsyre; Opløselig i HCl; I nærvær af brintoverilte eller oxalsyre, der opløses i fortyndet HNO3 og H2SO4
Formel vægt 86.94
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mn 58% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide, activated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide