Få mere at vide
Manganese(IV) oxide activated, tech. 90%
Artikelnummer. p-7046136
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 15468979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13253.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Mangan(IV)oxid er velegnet til brug i batterier. Det er almindeligt anvendt til selektiv oxidation af allyliske og benzylalkoholer til aldehyder eller ketoner, som en co-oxidant i kombination med 1,4-benzoquinon og i allylisk oxidation af olefiner katalyseret af Palladium(II)acetat. Det fungerer som et reagens for oxidationer. Det er kilden til mangan og alle dets forbindelser, der i vid udstrækning anvendes til fremstilling af manganstål, til fremstilling af ametystglas, affarvning af glas, maling på porcelæn, fajance og majolika. Bundfaldet anvendes i elektroteknik, pigmenter, bruning af pistolløb, tørretumbler til maling og lak, trykning og farvning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(IV)oxid er velegnet til brug i batterier. Det er almindeligt anvendt til selektiv oxidation af allyliske og benzylalkoholer til aldehyder eller ketoner, som en co-oxidant i kombination med 1,4-benzoquinon og i allylisk oxidation af olefiner katalyseret af Palladium(II)acetat. Det fungerer som et reagens for oxidationer. Det er kilden til mangan og alle dets forbindelser, der i vid udstrækning anvendes til fremstilling af manganstål, til fremstilling af ametystglas, affarvning af glas, maling på porcelæn, fajance og majolika. Bundfaldet anvendes i elektroteknik, pigmenter, bruning af pistolløb, tørretumbler til maling og lak, trykning og farvning af tekstiler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide activated
Smeltepunkt ∽535°C (decomposition)
Mængde 10 g
Merck Index 14,5730
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 86.94
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Tæthed 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese (IV) oxide, activated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganese oxide