Få mere at vide
Mangan(IV)-oxid aktiveret, teknologisk 90%
Beskrivelse
Mangan(IV)oxid er velegnet til brug i batterier. Det er almindeligt anvendt til selektiv oxidation af allyliske og benzylalkoholer til aldehyder eller ketoner, som en co-oxidant i kombination med 1,4-benzoquinon og i allylisk oxidation af olefiner katalyseret af Palladium(II)acetat. Det fungerer som et reagens for oxidationer. Det er kilden til mangan og alle dets forbindelser, der i vid udstrækning anvendes til fremstilling af manganstål, til fremstilling af ametystglas, affarvning af glas, maling på porcelæn, fajance og majolika. Bundfaldet anvendes i elektroteknik, pigmenter, bruning af pistolløb, tørretumbler til maling og lak, trykning og farvning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(IV)oxid er velegnet til brug i batterier. Det er almindeligt anvendt til selektiv oxidation af allyliske og benzylalkoholer til aldehyder eller ketoner, som en co-oxidant i kombination med 1,4-benzoquinon og i allylisk oxidation af olefiner katalyseret af Palladium(II)acetat. Det fungerer som et reagens for oxidationer. Det er kilden til mangan og alle dets forbindelser, der i vid udstrækning anvendes til fremstilling af manganstål, til fremstilling af ametystglas, affarvning af glas, maling på porcelæn, fajance og majolika. Bundfaldet anvendes i elektroteknik, pigmenter, bruning af pistolløb, tørretumbler til maling og lak, trykning og farvning af tekstiler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide activated |
| Smeltepunkt | ∽535 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Tæthed | 5.026 |
| Merck Index | 14,5730 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 86.94 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese (IV) oxide, activated
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide