Få mere at vide
Mangan(IV)-oxid aktiveret, Solstice
Beskrivelse
- Kemikalier, der ikke har en fastlagt standard for kvalitet og urenhedsniveauer eller for produkter, hvor renheden er <90 %
- Variation i farve og fysisk form er mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide activated |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 86,94g/mol |
| Procent renhed | ≥90% |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese(IV) oxide activated
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.