Få mere at vide
Manganese(IV) oxide, 99.99+%, (trace metal basis)
Product Code. 13448438 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Product Code. 13448438
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 193471000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535.0°C
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99+%
Lineær formel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15,5795
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formel vægt 86.94
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis