Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 535,0 °C |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99+% |
| Tæthed | 5.02g/mL |
| Lineær formel | MnO2 |
| Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
| Vis mere |