Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11339907
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339907 250 g 250g
11349907 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042250.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Det bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese såsom oxidation af allyliske/benzylalkoholer, som et tekstilfarvestof, som et reduktionsmiddel og som en komponent i tørcellebatterier såsom zink-carbon batteri og alkalisk batteri. Det bruges også til fremstilling af pigmenter til glas og keramik og tørrere til maling. Desuden bruges det til fremstilling af manganstål og adskillige manganderivater, herunder kaliumpermanganat, en kraftig alsidig oxidant. Katalytisk hydrering af nitriler til amider ved at strømme gennem mangandioxid er blevet rapporteret. Mangandioxid understøttet på uorganisk oxid kan bruges til oxidation af methylamin gennem CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har et højt potentiale som meget effektivt og robust materiale til vandoxidationsreaktion (WOR'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.026 g/mL
Merck Index 14,5730
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 86.94
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: manganese dioxide