Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 535,0 °C |
| Navn note | 99+%, -10 mesh |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 5.02 |
| Lineær formel | MnO2 |
| FN nummer | 1479 |
| Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(IV) oxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide