Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, 97%
Artikelnummer. 11488830
Skift visning
Mængde:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10g
10kg
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488830 10 g 10g
11469662 500 g 500g
11479662 2500 g 2500g
15463027 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10765.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Mangan(IV)oxid bruges som et pigment og som et reagens uorganisk syntese især til oxidation af allylalkoholer. Det bruges også til tørcellebatterier såsom alkalinebatteriet og zink-kul-batteriet. Det er involveret i fremstillingen af andre manganforbindelser. Det er en forløber for ferromangan og relaterede legeringer, hvilket er nyttigt i stålindustrien. Det katalyserer nedbrydningen af hydrogenperoxid til ilt og vand. Yderligere bruges det til at fremstille mangan(II)sulfat, mangan(II)chlorid og kaliumpermanganat. Ud over dette bruges det i keramik og glasfremstilling som et uorganisk pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(IV)oxid bruges som pigment og som reagens til uorganisk syntese, især til oxidation af allylalkoholer. Det bruges også til tørcellebatterier såsom alkalinebatteriet og zink-kul-batteriet. Det er involveret i fremstillingen af andre manganforbindelser. Det er en forløber for ferromangan og relaterede legeringer, hvilket er nyttigt i stålindustrien. Det katalyserer nedbrydningen af hydrogenperoxid til ilt og vand. Yderligere bruges det til at fremstille mangan(II)sulfat, mangan(II)chlorid og kaliumpermanganat. Ud over dette bruges det i keramik og glasfremstilling som et uorganisk pigment.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke reduktionsmidler og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (IV) oxide
Smeltepunkt 535 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Merck Index 14,5730
Opløselighedsinformation Uopløselig i vandig opl.
Formel vægt 86.94
Procent renhed 98%
Tæthed 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(IV) oxide