Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, 97%
Beskrivelse
Mangan(IV)oxid bruges som et pigment og som et reagens uorganisk syntese især til oxidation af allylalkoholer. Det bruges også til tørcellebatterier såsom alkalinebatteriet og zink-kul-batteriet. Det er involveret i fremstillingen af andre manganforbindelser. Det er en forløber for ferromangan og relaterede legeringer, hvilket er nyttigt i stålindustrien. Det katalyserer nedbrydningen af hydrogenperoxid til ilt og vand. Yderligere bruges det til at fremstille mangan(II)sulfat, mangan(II)chlorid og kaliumpermanganat. Ud over dette bruges det i keramik og glasfremstilling som et uorganisk pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(IV)oxid bruges som pigment og som reagens til uorganisk syntese, især til oxidation af allylalkoholer. Det bruges også til tørcellebatterier såsom alkalinebatteriet og zink-kul-batteriet. Det er involveret i fremstillingen af andre manganforbindelser. Det er en forløber for ferromangan og relaterede legeringer, hvilket er nyttigt i stålindustrien. Det katalyserer nedbrydningen af hydrogenperoxid til ilt og vand. Yderligere bruges det til at fremstille mangan(II)sulfat, mangan(II)chlorid og kaliumpermanganat. Ud over dette bruges det i keramik og glasfremstilling som et uorganisk pigment.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke reduktionsmidler og organiske materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese (IV) oxide |
| Smeltepunkt | 535 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Tæthed | 5.026 |
| Merck Index | 14,5730 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 86.94 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(IV) oxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide