Få mere at vide
Mangan(IV)-oxid, 88%, elektrolytisk udfældet, aktivt
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 535,0 °C |
| Navn note | 88% |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 83% min. (på tørret stof) (Iodometri) |
| Tæthed | 5.02 |
| Lineær formel | MnO2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.