Få mere at vide
Mangan(IV)-oxid, 88%, elektrolytisk udfældet, aktivt
Artikelnummer. 10501461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501461 500 g Glasflaske 500g
10742631 100 g Glasflaske 100g
11964141 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203195000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 500g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535,0 °C
Navn note 88%
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 83% min. (på tørret stof) (Iodometri)
Lineær formel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 14,573
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i saltsyre
Formel vægt 86.94
Procent renhed 88%
Emballage Glasflaske
Tæthed 5.02
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.