Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, 80-85%, pulver
Artikelnummer. 10583571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10583571 1 kg Plastflaske 1kg
10185170 25 g Plastflaske 25g
10388703 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10583571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 213490010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535,0 °C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 80-85%
Tæthed 5.2g/mL
Lineær formel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i saltsyre
Formel vægt 86.94
Procent renhed 80 til 85%