Få mere at vide
Mangan(IV)oxid, 80-85%, pulver
Artikelnummer. 10185170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185170 25 g Plastflaske 25g
10583571 1 kg Plastflaske 1kg
10388703 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-13-9
Molekylær formel MnO2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
MDL nummer MFCD00003463
InChI nøgle NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC navn dioxomangan
SMIL O=[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(IV) oxide
Smeltepunkt 535.0°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 80-85%
Lineær formel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formel vægt 86.94
Procent renhed 80 to 85%
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Tæthed 5.2g/mL