Få mere at vide
Mangan(III)phosphathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023877
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11403478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17868.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149.91 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104663-56-1
Molekylær formel MnO4P
Molekylvægt (g/mol) 149.91
MDL nummer MFCD00209658
InChI nøgle BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
SMIL [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) phosphate hydrate
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn mangan(3+);phosphat;hydrat
Formel vægt 149.91 (Anhydrous)
Procent renhed 99%