Få mere at vide
Mangan(III)phosphathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413478
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413478 50 g 50g
11403478 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17868.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149.91 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104663-56-1
Molekylær formel MnO4P
Molekylvægt (g/mol) 149.91
MDL nummer MFCD00209658
InChI nøgle BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
SMIL [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) phosphate hydrate
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn mangan(3+)phosphat
Formel vægt 149.91 (Anhydrous)
Procent renhed 99%