Få mere at vide
Mangan(III)phosphathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(III) phosphate hydrate |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | mangan(3+);phosphat;hydrat |
| Formel vægt | 149.91 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |