Få mere at vide
Manganese(III) oxide, 98%
Artikelnummer. p-7080381
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11325039
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087791.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-34-6 | Mn2O3 | 157.873 g/mol
Mangan(III)oxid bruges til at fremstille keramiske magneter og halvledere. Yderligere tjener det som en forløber for lithiummanganoxid. Ud over dette fungerer den som en nyttig batterikatode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-34-6
Molekylær formel Mn2O3
Molekylvægt (g/mol) 157.873
MDL nummer MFCD00016217
InChI nøgle GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese iii oxide, manganic oxide, dimanganese trioxide, manganese sesquioxide, manganese trioxide, manganese manganate, manganese sisquioxide, manganese 3+ oxide, manganese oxide, oxo oxomanganiooxy manganese
PubChem CID 14824
IUPAC navn oxo(oxomanganiooxy)mangan
SMIL O=[Mn]O[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) oxide
Smeltepunkt 1080°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 14,5737
Opløselighedsinformation Soluble in acid and ammonium chloride. Insoluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 157.86
Procent renhed 98%
Tæthed 4.50 g/mL