Få mere at vide
Manganese(III) oxide, 98%
Artikelnummer. 11335039
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335039 2 kg 2kg
11325039 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087791.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-34-6 | Mn2O3 | 157.873 g/mol
Mangan(III)oxid bruges til at fremstille keramiske magneter og halvledere. Yderligere tjener det som en forløber for lithiummanganoxid. Ud over dette fungerer den som en nyttig batterikatode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-34-6
Molekylær formel Mn2O3
Molekylvægt (g/mol) 157.873
MDL nummer MFCD00016217
InChI nøgle GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese iii oxide, manganic oxide, dimanganese trioxide, manganese sesquioxide, manganese trioxide, manganese manganate, manganese sisquioxide, manganese 3+ oxide, manganese oxide, oxo oxomanganiooxy manganese
PubChem CID 14824
IUPAC navn oxo(oxomanganiooxy)mangan
SMIL O=[Mn]O[Mn]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (III) oxide
Smeltepunkt 1080°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 14,5737
Opløselighedsinformation Soluble in acid and ammonium chloride. Insoluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 157.86
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 4.50 g/mL