Få mere at vide
Manganese(III) oxide, 98%
Beskrivelse
Mangan(III)oxid bruges til at fremstille keramiske magneter og halvledere. Yderligere tjener det som en forløber for lithiummanganoxid. Ud over dette fungerer den som en nyttig batterikatode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1080°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Merck Index | 14,5737 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acid and ammonium chloride. Insoluble in water,alcohol and acetone. |
| Formel vægt | 157.86 |
| Procent renhed | 98% |
| Tæthed | 4.50 g/mL |