Få mere at vide
Mangan(III)fluorid, 98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11332168
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332168 50 g 50g
11322168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013069.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-53-1
Det bruges som et fluoreringsmiddel, nyttigt til omdannelse af carbonhydrider til fluorcarboner. Det bruges i organisk syntese som Lewis syre til at fremstille en række organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-53-1
MDL nummer MFCD00016223
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) fluoride
Smeltepunkt (nedbrydning)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.54 g/mL
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Opløselighedsinformation Uopløseligt i organiske opløsningsmidler. Hydrolyseret af vand.
Formel vægt 111.93
Procent renhed 98%