Få mere at vide
Manganese(III) fluoride, 98% (metals basis)
Artikelnummer. 11322168
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322168 10 g 10g
11332168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013069.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-53-1
Det bruges som et fluoreringsmiddel, nyttigt til omdannelse af carbonhydrider til fluorcarboner. Det bruges i organisk syntese som Lewis syre til at fremstille en række organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-53-1
MDL nummer MFCD00016223
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) fluoride
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Opløselighedsinformation Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Formel vægt 111.93
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.54 g/mL