Få mere at vide
Manganese(III)acetylacetonate, 97%
Artikelnummer. 15760859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15760859 100 g Glasflaske 100g
10546821 5 g Glasflaske 5g
10672942 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15760859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343981000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-89-0 | C15H21MnO6 | 352.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-89-0
Molekylær formel C15H21MnO6
Molekylvægt (g/mol) 352.27
MDL nummer MFCD00000023
InChI nøgle HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Synonym mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
PubChem CID 122130696
IUPAC navn mangan(3+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III)acetylacetonate
Smeltepunkt 160°C
Farve Sort
Elementær analyse 96% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Fieser 02,264
Formel vægt 352.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver