Få mere at vide
Mangan(III)acetathydrat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387288
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387288 50 g 50g
11377288 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030519.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Det fungerer som et mildt og selektivt oxidationsmiddel i organisk syntese og materialevidenskab. Mangan(III)acetatdihydrat er også et reagens, der bruges til radikale ringslutninger ogα -keto-acetoxylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19513-05-4
Molekylær formel C6H9MnO6
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00150022
InChI nøgle AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn mangan(3+)triacetat
SMIL [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) acetate hydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel Mn(OOCCH3)3·xH2O
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 232.07 (Anhydrous)
Procent renhed 96%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.59 g/mL
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.